4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312394-1G OR312394-250MG
APOSOR312394-1GEA 2420 EUR
APOSOR312394-1G APOSOR312394-250MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline 95%
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)aniline
Formule: C₁₁H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27996108
CAS nummer: 1823343-61-8