4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312395-250MG OR312395-100MG
APOSOR312395-250MGEA 788 EUR
APOSOR312395-250MG APOSOR312395-100MG
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD27996109
CAS nummer: 1823331-06-1