4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312398-250MG OR312398-1G
APOSOR312398-250MGEA 503 EUR
APOSOR312398-250MG APOSOR312398-1G
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formule: C₁₁H₁₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27996112
CAS nummer: 1823939-03-2