3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312431-250MG OR312431-100MG
APOSOR312431-250MGEA 0 EUR
APOSOR312431-250MG APOSOR312431-100MG
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 95%
3-(4-Bromophenyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁BrO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD29037322
CAS nummer: 1980054-39-4