tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312435-100MG OR312435-1G OR312435-250MG
APOSOR312435-100MGEA 96.4 EUR
APOSOR312435-100MG APOSOR312435-1G APOSOR312435-250MG
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
tert-Butyl (3-aminobicyclo[1.1.1]pent-1-yl)carbamate
Formule: C₁₀H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27987307
CAS nummer: 1638767-25-5