tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312442-250MG OR312442-100MG
APOSOR312442-250MGEA 1620 EUR
APOSOR312442-250MG APOSOR312442-100MG
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-ethynylbicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)carbamate
Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27987299
CAS nummer: 1638761-54-2