1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312447-1G OR312447-250MG OR312447-100MG
APOSOR312447-1GEA 869 EUR
APOSOR312447-1G APOSOR312447-250MG APOSOR312447-100MG
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
1,3-Diiodobicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₅H₆I₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037325
CAS nummer: 105542-98-1