3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312449-1G OR312449-250MG
APOSOR312449-1GEA 2190 EUR
APOSOR312449-1G APOSOR312449-250MG
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid 97%
3-Cyanobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₇H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19229172
CAS nummer: 83249-02-9