1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312450-250MG OR312450-100MG
APOSOR312450-250MGEA 1100 EUR
APOSOR312450-250MG APOSOR312450-100MG
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
1-(Bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₆H₉Br
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD20633000
CAS nummer: 161043-38-5