3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312452-100MG OR312452-250MG OR312452-1G
APOSOR312452-100MGEA 275 EUR
APOSOR312452-100MG APOSOR312452-250MG APOSOR312452-1G
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
3-Methylbicyclo[1.1.1]pentan-1-amine hydrochloride
Formule: C₆H₁₁N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28390442
CAS nummer: 796963-34-3