Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312456-1G OR312456-250MG
APOSOR312456-1GEA 99.3 EUR
APOSOR312456-1G APOSOR312456-250MG
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Bicyclo[1.1.1]pentane-1,3-dicarboxamide
Formule: C₇H₁₀N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20716860
CAS nummer: 1379318-53-2