3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312458-1G OR312458-250MG
APOSOR312458-1GEA 1370 EUR
APOSOR312458-1G APOSOR312458-250MG
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
3-Aminobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₉NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18826734
CAS nummer: 406947-32-8