tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312464-1G OR312464-250MG
APOSOR312464-1GEA 3380 EUR
APOSOR312464-1G APOSOR312464-250MG
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
tert-Butyl 3-(bromomethyl)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₇BrO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037328
CAS nummer: 138732-34-0