2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312470-25MG OR312470-100MG
APOSOR312470-25MGEA 40.9 EUR
APOSOR312470-25MG APOSOR312470-100MG
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
2-(Bicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid
Formule: C₇H₁₀O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD19229645
CAS nummer: 131515-31-6