Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312473-1G OR312473-5G
APOSOR312473-1GEA 155 EUR
APOSOR312473-1G APOSOR312473-5G
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate 97%
Methyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD24476148
CAS nummer: 676371-64-5