Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR312479-1G OR312479-250MG
APOSOR312479-1GEA 2420 EUR
APOSOR312479-1G APOSOR312479-250MG
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Ethyl 3-iodobicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₁IO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD29037335
CAS nummer: 1936371-35-5