4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312487-1G OR312487-250MG
APOSOR312487-1GEA 164 EUR
APOSOR312487-1G APOSOR312487-250MG
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
4-((tert-Butoxycarbonyl)amino)bicyclo[2.2.2]octane-1-carboxylic acid
Formule: C₁₄H₂₃NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22577789
CAS nummer: 863304-76-1