Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312493-1G
OR312493-250MG
OR312493-5G
APOSOR312493-1GEA
49.7
EUR
APOSOR312493-1G
APOSOR312493-250MG
APOSOR312493-5G
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Bicyclo[2.2.2]octane-1,4-diyldimethanol
Formule:
C₁₀H₁₈O₂ Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD23135544 CAS nummer: 826-45-9 |