Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR312518-1G OR312518-250MG
APOSOR312518-1GEA 727 EUR
APOSOR312518-1G APOSOR312518-250MG
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Dimethyl bicyclo[2.1.1]hexane-1,4-dicarboxylate
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22371985
CAS nummer: 42145-38-0