8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313002-1G OR313002-250MG
APOSOR313002-1GEA 236 EUR
APOSOR313002-1G APOSOR313002-250MG
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
8-Benzyl-1,3,8-triaza-spiro[4.5]decan-4-one
Formule: C₁₄H₁₉N₃O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD13152416
CAS nummer: 170921-48-9