4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313016-1G OR313016-250MG
APOSOR313016-1GEA 129 EUR
APOSOR313016-1G APOSOR313016-250MG
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
4,6-Dichloropyrido[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₃Cl₂N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846204
CAS nummer: 175358-02-8