Benzo[b]thiophen-4-ol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313024-1G OR313024-250MG
APOSOR313024-1GEA 357 EUR
APOSOR313024-1G APOSOR313024-250MG
Benzo[b]thiophen-4-ol
Benzo[b]thiophen-4-ol
Formule: C₈H₆OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01663547
CAS nummer: 3610-02-4
EINECS: 222-776-1