3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313027-1G OR313027-5G
APOSOR313027-1GEA 351 EUR
APOSOR313027-1G APOSOR313027-5G
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride 97%
3-Amino-1-N-methyl-azetidine dihydrochloride
Formule: C₄H₁₀N₂·2ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07366633
CAS nummer: 1139634-75-5