N-Boc-4-amino-2-butanone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313028-1G OR313028-250MG
APOSOR313028-1GEA 401 EUR
APOSOR313028-1G APOSOR313028-250MG
N-Boc-4-amino-2-butanone
N-Boc-4-amino-2-butanone
Formule: C₉H₁₇NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14539579
CAS nummer: 54614-95-8