N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313032-1G OR313032-5G
APOSOR313032-1GEA 114 EUR
APOSOR313032-1G APOSOR313032-5G
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine 97%
N-Boc-4-(2-bromo-ethyl)-piperidine
Formule: C₁₂H₂₂BrNO₂
Smeltpunt: 39…42 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06410598
CAS nummer: 169457-73-2