3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313040-1G
OR313040-5G
APOSOR313040-1GEA
149
EUR
APOSOR313040-1G
APOSOR313040-5G
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
3-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule:
C₆H₇NO₂ MW: 125.125 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD07440095 CAS nummer: 90724-57-5 |