(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313067-1G OR313067-250MG
APOSOR313067-1GEA 222 EUR
APOSOR313067-1G APOSOR313067-250MG
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
(S)-3-Methyl-pyrrolidine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06796632
CAS nummer: 186597-29-5