(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(Pyrazin-2-yl)ethanoic acid, 2-(Carboxymethyl)pyrazine, 2-(Carboxymethyl)-1,4-diazine
OR313069-1G OR313069-5G
APOSOR313069-1GEA 114 EUR
APOSOR313069-1G APOSOR313069-5G
(Pyrazin-2-yl)acetic acid 97%
(Pyrazin-2-yl)acetic acid
Formule: C₆H₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06796638
CAS nummer: 140914-89-2