3-Chloro-5-methoxyaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR313073-1G OR313073-5G OR313073-25G
APOSOR313073-1GEA 54.1 EUR
APOSOR313073-1G APOSOR313073-5G APOSOR313073-25G
3-Chloro-5-methoxyaniline
3-Chloro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157.598 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035922
CAS nummer: 10272-06-7
EINECS: 233-614-4