Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313076-1G OR313076-5G
APOSOR313076-1GEA 350 EUR
APOSOR313076-1G APOSOR313076-5G
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxotetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19440853
CAS nummer: 388109-26-0