Isothiazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313078-1G OR313078-250MG
APOSOR313078-1GEA 83.3 EUR
APOSOR313078-1G APOSOR313078-250MG
Isothiazole-5-carboxylic acid
Isothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄H₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369964
CAS nummer: 10271-85-9