(S)-2-Methylpiperidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR313089-1G OR313089-5G
APOSOR313089-1GEA 151 EUR
APOSOR313089-1G APOSOR313089-5G
(S)-2-Methylpiperidine
(S)-2-Methylpiperidine
Formule: C₆H₁₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01862169
CAS nummer: 3197-42-0