3-Bromo-2-chloroaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR313100-1G OR313100-5G OR313100-25G
APOSOR313100-1GEA 21.7 EUR
APOSOR313100-1G APOSOR313100-5G APOSOR313100-25G
3-Bromo-2-chloroaniline 95%
3-Bromo-2-chloroaniline
Formule: C₆H₅BrClN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11848536
CAS nummer: 56131-46-5
UN: 2019
ADR: 6.1,II