2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR314003-1G OR314003-250MG OR314003-5G
APOSOR314003-1GEA 561 EUR
APOSOR314003-1G APOSOR314003-250MG APOSOR314003-5G
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
2-(4-Chlorophenyl)-4'-methylacetophenone
Formule: C₁₅H₁₃ClO
Smeltpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11210879
CAS nummer: 62006-19-3