1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine Hydrochloride
OR314005-1G OR314005-250MG OR314005-5G
APOSOR314005-1GEA 151 EUR
APOSOR314005-1G APOSOR314005-250MG APOSOR314005-5G
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
1-(3,5-Dichlorophenyl)ethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₉Cl₂N·ClH
MW: 226.531 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18705305
CAS nummer: 321318-36-9