2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR314076-1G OR314076-250MG OR314076-5G
APOSOR314076-1GEA 201 EUR
APOSOR314076-1G APOSOR314076-250MG APOSOR314076-5G
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine 95%
2-Methyl-3-hydroxy-6-iodopyridine
Formule: C₆H₆INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11044376
CAS nummer: 848952-39-6