(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
OR315003-1G OR315003-5G OR315003-10G
APOSOR315003-1GEA 22 EUR
APOSOR315003-1G APOSOR315003-5G APOSOR315003-10G
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
(1S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
Formule: C₆H₇NO
Smeltpunt: 94…97 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00211275
CAS nummer: 130931-83-8