3-Iodo-2-nitropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315076-1G OR315076-5G OR315076-250MG
APOSOR315076-1GEA 86.5 EUR
APOSOR315076-1G APOSOR315076-5G APOSOR315076-250MG
3-Iodo-2-nitropyridine 98%
3-Iodo-2-nitropyridine
Formule: C₅H₃IN₂O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08061318
CAS nummer: 54231-34-4