3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-methoxy-4-methylpyridine
OR315079-1G OR315079-5G
APOSOR315079-1GEA 38 EUR
APOSOR315079-1G APOSOR315079-5G
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
3-Bromo-2-methoxy-4-picoline
Formule: C₇H₈BrNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061305
CAS nummer: 717843-51-1