3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315109-1G OR315109-250MG OR315109-5G
APOSOR315109-1GEA 137 EUR
APOSOR315109-1G APOSOR315109-250MG APOSOR315109-5G
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
3-Bromo-6-iodo-2-methylpyridine
Formule: C₆H₅BrIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11227150
CAS nummer: 1008361-77-0