2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR315172-25G OR315172-5G
APOSOR315172-25GEA 24.9 EUR
APOSOR315172-25G APOSOR315172-5G
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride 95%
2-Amino-2-methylpropanenitrile hydrochloride
Formule: C₄H₈N₂·ClH
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08456816
CAS nummer: 50846-36-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III