N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315192-1G OR315192-25G OR315192-5G
APOSOR315192-1GEA 192 EUR
APOSOR315192-1G APOSOR315192-25G APOSOR315192-5G
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide 95+%
N-(5-Bromothiazol-2-yl)acetamide hydrobromide
Formule: C₅H₅BrN₂OS·BrH
MW: 301.987 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20921811
CAS nummer: 1354359-55-9