6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315304-1G OR315304-250MG
APOSOR315304-1GEA 507 EUR
APOSOR315304-1G APOSOR315304-250MG
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
6-Bromo-3-chlorobenzo[d]isoxazole
Formule: C₇H₃BrClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12406141
CAS nummer: 1243389-57-2