Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315313-1G OR315313-100MG OR315313-250MG
APOSOR315313-1GEA 304 EUR
APOSOR315313-1G APOSOR315313-100MG APOSOR315313-250MG
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate 98%
Ethyl 5-bromo-6-hydroxypicolinate
Formule: C₈H₈BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14698334
CAS nummer: 1214346-74-3