2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315422-100MG OR315422-1G OR315422-250MG
APOSOR315422-100MGEA 505 EUR
APOSOR315422-100MG APOSOR315422-1G APOSOR315422-250MG
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester 95+%
2,8-Diaza-spiro[4.5]decane-2,3,8-tricarboxylic acid 8-tert-butyl ester 2-(9H-fluoren-9-ylmethyl) ester
Formule: C₂₉H₃₄N₂O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779072
CAS nummer: 849928-23-0
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable