Adamantane-1-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315781-1G OR315781-250MG
APOSOR315781-1GEA 139 EUR
APOSOR315781-1G APOSOR315781-250MG
Adamantane-1-carboxaldehyde
Adamantane-1-carboxaldehyde
Formule: C₁₁H₁₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12031698
CAS nummer: 2094-74-8