2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315851-1G OR315851-250MG OR315851-5G
APOSOR315851-1GEA 490 EUR
APOSOR315851-1G APOSOR315851-250MG APOSOR315851-5G
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride 95%
2-(Cyclopropyl)-5-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₁₀H₁₁ClO₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD32669831
CAS nummer: 2514953-07-0
UN: 3261
ADR: 8,III