3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315856-1G OR315856-250MG
APOSOR315856-1GEA 658 EUR
APOSOR315856-1G APOSOR315856-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
3-Cyclopropylthiophene-4-carboxaldehyde
Formule: C₈H₈OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD22032411
CAS nummer: 1369114-08-8