3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315858-1G OR315858-250MG
APOSOR315858-1GEA 658 EUR
APOSOR315858-1G APOSOR315858-250MG
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
3-Cyclopropyl-4-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₈H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 1602792-09-5