3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR315859-1G OR315859-250MG
APOSOR315859-1GEA 577 EUR
APOSOR315859-1G APOSOR315859-250MG
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile 95%
3-Cyclopropylthiophene-4-carbonitrile
Formule: C₈H₇NS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD30074923
CAS nummer: 1482683-77-1